Få mere at vide
Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31443941
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31443941 100 g
31442539 500 g
31434115 1 kg
31439236 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31443941 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD135655100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
CAS 868-14-4
Molekylær formel C4H5KO6
MDL nummer MFCD00065392
Mængde 100 g
SMIL O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[K+]
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Procent renhed 98%