Få mere at vide
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate, 98%
Artikelnummer. 11495680
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495680 1 g 1g
11405690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495680 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25930.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 329976-74-1 | C8H9BF3K | 212.064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329976-74-1
Molekylær formel C8H9BF3K
Molekylvægt (g/mol) 212.064
MDL nummer MFCD09039257
InChI nøgle SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium phenethyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenethyl borate, potassium trifluoro 2-phenylethyl boranuide, pubchem11290, potassiumphenethyltrifluoroborate, trifluoropotassiophenethylboron v, potassium 2-phenethyltrifluoroborate, potassium 2-phenylethyltrifluoroborate, potassium trifluoro 1-phenylethyl borate
PubChem CID 23697312
IUPAC navn kalium;trifluor(2-phenylethyl)boranuid
SMIL [B-](CCC1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 212.06
Procent renhed 98%