Få mere at vide
Potassium 2-(oxiran-2-yl)ethyltrifluoroborate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium 2-(oxiran-2-yl)ethyltrifluoroborate |
| CAS | 608140-72-3 |
| Molekylær formel | C4 H7 B F3 O . K |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BF3O.K/c6-5(7,8)2-1-4-3-9-4;/h4H,1-3H2;/q-1;+1 |
| SMIL | [K+].F[B-](F)(F)CCC1CO1 |
| IUPAC navn | potassium;trifluoro-[2-(oxiran-2-yl)ethyl]boranuide |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.002 |
| Formel vægt | 178.018 |