Få mere at vide
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11926081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11926081 1 g 1g
11946081 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444850010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 850623-64-2
Molekylær formel C6H4BF3KNO2
Molekylvægt (g/mol) 229.01
InChI nøgle DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-nitrophenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 2-nitrophenyl borate, potassium trifluoro 2-nitrophenyl boranuide, potassium trifluoro-2-nitrophenyl boranuide, potassium 2-nitrophenyltrifluoroborate, amtb936, potassium ion trifluoro 2-nitrophenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-2-nitrophenyl boranuide
PubChem CID 2782854
IUPAC navn potassium;trifluoro-(2-nitrophenyl)boranuide
SMIL [B-](C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-])(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Smeltepunkt 226°C to 228°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 229.01
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.