Få mere at vide
Potassium 2-hydroxy-4-methoxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium 2-hydroxy-4-methoxybenzoate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4.K/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 205.9981 |