Få mere at vide
Kalium 2-ethylhexanoathydrat, 95%
Artikelnummer. 11398228
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398228 25 g 25g
11388228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039440.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 3164-85-0 | C8H15KO2 | 182,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3164-85-0
Molekylær formel C8H15KO2
Molekylvægt (g/mol) 182.30
MDL nummer MFCD00045896
InChI nøgle ZUFQCVZBBNZMKD-UHFFFAOYNA-M
PubChem CID 23669619
SMIL [K+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 2-ethylhexanoate hydrate
Lugt Lugtfri
Lineær formel K[OOCCH(C2H5)C4H9]·xH2O
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym potassium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt, 2-ethylhexanoic acid potassium salt, 2-ethylhexanoic acid, potassium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt 1:1, potassium2-ethylhexanoate, dsstox_cid_7525, dsstox_rid_78488, dsstox_gsid_27525, ksc493c3p
IUPAC navn kalium-2-ethylhexanoat
Formel vægt 182,30 (Vandfri)
Procent renhed 95%
Fysisk form Klump eller halvflydende