Få mere at vide
Kalium 2-ethylhexanoat, 99,9% (metalbasis), 75% med soln.
Beskrivelse
Bruges til at omdanne tert-butylammmoniumsaltet af clavulansyre til kaliumclavulanat eller clavulanatkalium. Anvendes også som katalysator til polyurethansystemer (skum) og til umættede polyesterharpikssystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium 2-ethylhexanoate |
| Lugt | Karakteristik |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | K[OOCCH(C2H5)C4H9] |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Synonym | potassium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt, 2-ethylhexanoic acid potassium salt, 2-ethylhexanoic acid, potassium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt 1:1, potassium2-ethylhexanoate, dsstox_cid_7525, dsstox_rid_78488, dsstox_gsid_27525, ksc493c3p |
| Opløselighedsinformation | Delvist blandet med vand. |
| IUPAC navn | kalium;2-ethylhexanoat |
| Formel vægt | 182.3 |
| Vis mere |
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug