Få mere at vide
Potassium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate |
| CAS | 71592-16-0 |
| Molekylær formel | C3 H F4 O2 . K |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F4O2.K/c4-1(5)3(6,7)2(8)9;/h1H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)F |
| IUPAC navn | potassium;2,2,3,3-tetrafluoropropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.131 |
| Formel vægt | 183.955 |