Få mere at vide
Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate |
| CAS | 25102-12-9 |
| Molekylær formel | C10H18K2N2O10 |
| MDL nummer | MFCD00150036 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C([O-])CN(CC([O-])=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O.[H]O[H].[H]O[H].[K+].[K+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.45 |
| Procent renhed | 98% |