Få mere at vide
Kalium, sulfureret, S 11,8% min som sulfid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Potaske anvendes i sort/brun patina (kobber, messing, bronze). Dens anvendelse omfatter dekorative farveeffekter på kobber, messing, bronze og nikkel. Sulfureret kaliumchlorid er blevet brugt til behandling af acne og andre hudlidelser, normalt i form af en lotion med zinksulfat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potash |
| Navn note | Mixture composed of potassium polysulfides and potassium thiosulfate |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Chunks |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | S 11.8% min as sulfide |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Følsomhed | Air sensitive; Hygroscopic |
| Udseende | Green chunks |
Sikkerhed og håndtering
- Potash, sulfated
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i