Få mere at vide
Notrax Holdningsmåtte Classic™ Anti-træthedsmåtter til stående arbejdere
Artikelnummer. 17752128
Skift visning
Længde (metrisk):
60 cm
102 cm
152 cm
177 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17752128 102 cm
17732128 60 cm
17762128 152 cm
17742128 177 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17752128 Leverandør Notrax Leverandørnr. 425S3640BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.25 DKK
    1362.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 217.94 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Notrax Posture Mat - Usædvanligt bløde og komfortable anti-træthedsmåtter til stående arbejdere i primært statiske positioner med begrænset sidebevægelse, hvilket gør den ideel til sidde-stå-borde og individuelle stående arbejdsstationer.
  • Usædvanligt bløde og komfortable anti-træthedsmåtter til stående arbejdere i primært statiske positioner med begrænset sidebevægelse, hvilket gør den ideel til sidde-stående skriveborde og individuelle stående arbejdsstationer
  • Skummets tilbageslag resulterer i en energigivende bounce-effekt, der stimulerer automatisk balancekontrol for at forbedre kropsholdningen og konstante mikrobevægelser for at opretholde blodgennemstrømningen
  • Fremstillet af et holdbart skum med lukkede celler, der er kendt for sin ultimative komfort og langtidsholdbare egenskaber, former det naturligt elastiske materiale sig efter foden for at sprede vægten og reducere trykpunkter fra det hårde gulv nedenunder
  • Alle fire sider har skrå kanter for at minimere snublefare
  • Løs lægning uden installation nødvendig
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 102 cm
Materiale Gummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm