Få mere at vide
Notrax Holdningsmåtte Classic™ Anti-træthedsmåtter til stående arbejdere
Længde (metrisk):
60 cm
102 cm
152 cm
177 cm
Beskrivelse
- Usædvanligt bløde og komfortable anti-træthedsmåtter til stående arbejdere i primært statiske positioner med begrænset sidebevægelse, hvilket gør den ideel til sidde-stående skriveborde og individuelle stående arbejdsstationer
- Skummets tilbageslag resulterer i en energigivende bounce-effekt, der stimulerer automatisk balancekontrol for at forbedre kropsholdningen og konstante mikrobevægelser for at opretholde blodgennemstrømningen
- Fremstillet af et holdbart skum med lukkede celler, der er kendt for sin ultimative komfort og langtidsholdbare egenskaber, former det naturligt elastiske materiale sig efter foden for at sprede vægten og reducere trykpunkter fra det hårde gulv nedenunder
- Alle fire sider har skrå kanter for at minimere snublefare
- Løs lægning uden installation nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 5.8 ft. |
| Længde (metrisk) | 177 cm |
| Materiale | Gummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 60 cm |