Få mere at vide
Notrax Positur Mat™ Anti-træthedsmåtte til sidde-stående skriveborde
Artikelnummer. 17712498
Skift visning
Længde (metrisk):
70 cm
99 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17712498 99 cm
17702498 70 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17712498 Leverandør Notrax Leverandørnr. 426S9951GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    659.40 DKK
    571.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 88.04 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Stillingen Mat™ Anti-træthedsmåtte til sidde-stå-borde er en usædvanlig blød og behagelig anti-træthedsmåtte til stående arbejdere i primært statiske positioner med begrænset sidebevægelse, hvilket gør den ideel til sidde-stå-borde og individuelle stående arbejdsstationer.
  • Usædvanligt bløde og komfortable anti-træthedsmåtter til stående arbejdere i primært statiske positioner med begrænset sidebevægelse, hvilket gør den ideel til sidde-stående skriveborde og individuelle stående arbejdsstationer
  • Skummets tilbageslag resulterer i en energigivende bounce-effekt, der stimulerer automatisk balancekontrol for at forbedre kropsholdningen og konstante mikrobevægelser for at opretholde blodgennemstrømningen
  • Den ideelle anti-træthedsmåtte til justerbare skriveborde, der kombinerer stil og komfort primært til stationære positioner, hvilket gør den ideel til sidde-stå-borde og stående arbejdsstationer
  • Et indbygget håndtag gør den nem at bære eller hænge op, når den ikke er i brug
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 99 x 51 cm
Farve Grå
Længde (engelsk) 3.2 ft.
Længde (metrisk) 99 cm
Materiale Polypropylen, PVC
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 51 cm