Få mere at vide
Notrax Positur Mat™ Anti-træthedsmåtte til sidde-stående skriveborde
Artikelnummer. 17702498
Længde (metrisk):
70 cm
99 cm
Artikelnummer. 17702498
Brand: Notrax 426S7052GY
Stillingen Mat™ Anti-træthedsmåtte til sidde-stå-borde er en usædvanlig blød og behagelig anti-træthedsmåtte til stående arbejdere i primært statiske positioner med begrænset sidebevægelse, hvilket gør den ideel til sidde-stå-borde og individuelle stående arbejdsstationer.
  • Usædvanligt bløde og komfortable anti-træthedsmåtter til stående arbejdere i primært statiske positioner med begrænset sidebevægelse, hvilket gør den ideel til sidde-stående skriveborde og individuelle stående arbejdsstationer
  • Skummets tilbageslag resulterer i en energigivende bounce-effekt, der stimulerer automatisk balancekontrol for at forbedre kropsholdningen og konstante mikrobevægelser for at opretholde blodgennemstrømningen
  • Den ideelle anti-træthedsmåtte til justerbare skriveborde, der kombinerer stil og komfort primært til stationære positioner, hvilket gør den ideel til sidde-stå-borde og stående arbejdsstationer
  • Et indbygget håndtag gør den nem at bære eller hænge op, når den ikke er i brug
Specifications
Dimensioner (L x B) 70 x 52 cm
Farve Grå
Længde (engelsk) 2.3 ft.
Længde (metrisk) 70 cm
Materiale Polypropylen, PVC
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 52 cm