Få mere at vide
Brady™ Stolpe og trekantet plastikbund
Artikelnummer. p-8006770
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11781306
Brand: Brady™ 292233
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stolpen og den trekantede plastikbase er ideel til at styre og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper. Inkluderer stolpe og trekantet plastikbund (ingen cement).
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Stolpe og trekantet plastbund (ingen cement).
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 3 ft.
Højde (metrisk) 1.22 m
Emballagemængde 4 Pk.
Form Trekantet base
Bredde (engelsk) 11,4 tommer
Bredde (metrisk) 290 mm
Farve Rød
Materiale Plast
Type Base