Få mere at vide
Brady™ Stolpe og trekantet plastikbund
Artikelnummer. 11781306 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11781306 Rød 1 pakke
11701316 Hvid 1 pakke
11731316 Rød på hvid 1 pakke
11751316 Sort og gul stribet 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11781306 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 292233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 DKK
    922.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.63 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Stolpen og den trekantede plastikbase er ideel til at styre og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper. Inkluderer stolpe og trekantet plastikbund (ingen cement).
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Stolpe og trekantet plastbund (ingen cement).
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 3 ft.
Højde (metrisk) 1.22 m
Emballagemængde 4 Pk.
Form Trekantet base
Bredde (engelsk) 11,4 tommer
Bredde (metrisk) 290 mm
Farve Rød
Materiale Plast