Få mere at vide
Brady™ Stolpe og trekantet plastikbund
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Beskrivelse
- Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
- Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
- Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
- Stolpe og trekantet plastbund (ingen cement).
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | BRADYPOST& INGEN CEMENT BASE RØD/HVID |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40 mm |
| Højde (engelsk) | 35,43 tommer. |
| Højde (metrisk) | 900 mm |
| Emballagemængde | 4 Pk. |
| Form | Trekantet base |
| Farve | Rød på hvid |
| Type | Post with Triangular Plastic Base |