Få mere at vide
Brady™ Stolpe og trekantet plastikbund
Artikelnummer. 11701316
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11701316
Brand: Brady™ 292235
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stolpen og den trekantede plastikbase er ideel til at styre og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper. Inkluderer stolpe og trekantet plastikbund (ingen cement).
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Stolpe og trekantet plastbund (ingen cement).
Tekniske data
Alternativt varenummer BRADYPOST& INGEN CEMENT BASE HVID
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 35,43 tommer.
Højde (metrisk) 900 mm
Emballagemængde 4 Pk.
Form Trekantet base
Farve Hvid
Type Post with Triangular Plastic Base