Få mere at vide
Brady™ Post Top
Artikelnummer. p-8006771
Farve:
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11786675
Brand: Brady™ 292247
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne posttop er ideel til at styre og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Kun top.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Emballagemængde 1 stk.
Farve Sort
Type Post Top