Beskrivelse
- Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
- Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
- Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
- Kun top.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Farve | Rød |
| Type | Post Top |