Få mere at vide
Brady™ Post Top
Artikelnummer. 11786675
Skift visning
Farve:
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11786675 Sort Hver
11796675 Rød Hver
11706685 Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11786675 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 292247
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.55 DKK
    60.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.25 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne posttop er ideel til at styre og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Kun top.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Emballagemængde 1 stk.
Farve Sort
Type Post Top