Få mere at vide
Brady™ Stolper og gummibaser
Artikelnummer. p-8006769
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11721306
Brand: Brady™ 256723
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stolper og gummibaser er ideelle til at styre og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Stolpe og fyldbar base.
Tekniske data
Alternativt varenummer STOLPE& GUMMI BASE RØD/HVID PK 4
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 35,43 tommer.
Højde (metrisk) 900 mm
Emballagemængde 4 Pk.
Farve Rød på hvid
Type Post with Rubber Base