Få mere at vide
Brady™ Stolper og gummibaser
Artikelnummer. 11771306 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11771306 Rød 1 pakke
11721306 Rød på hvid 1 pakke
11731306 Sort og gul stribet 1 pakke
11751306 Hvid 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11771306 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 256730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 DKK
    918.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.73 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Stolper og gummibaser er ideelle til at styre og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Stolpe og fyldbar base.
Tekniske data
Alternativt varenummer STOLPE& GUMMI BASE RØD PK 4
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 35,43 tommer.
Højde (metrisk) 900 mm
Emballagemængde 4 Pk.
Farve Rød
Type Post with Rubber Base