Få mere at vide
Brady™ Stolper og gummibaser
Artikelnummer. 11751306
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Unit Size:
1 pakke
Product Code. 11751306
Brand: Brady™ 256726
Only null left
Add to basket
Add to basket
Stolper og gummibaser er ideelle til at styre og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Stolpe og fyldbar base.
Specifications
Alternativt varenummer STOLPE& GUMMI BASE HVID PK 4
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 35,43 tommer.
Højde (metrisk) 900 mm
Emballagemængde 4 Pk.
Farve Hvid
Type Post with Rubber Base