Få mere at vide
Brady™ Stolper og gummibaser
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Beskrivelse
- Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
- Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
- Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
- Stolpe og fyldbar base.
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | STOLPE& GUMMI BASE RÅB/BLK PK 4 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40 mm |
| Højde (engelsk) | 35,43 tommer. |
| Højde (metrisk) | 900 mm |
| Emballagemængde | 4 Pk. |
| Farve | Sort og gul stribet |
| Type | Post with Rubber Base |