Få mere at vide
Brady™ Stolper og gummibaser
Artikelnummer. 11721306
Skift visning
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11721306 Rød på hvid 1 pakke
11731306 Sort og gul stribet 1 pakke
11751306 Hvid 1 pakke
11771306 Rød 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11721306 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 256723
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stolper og gummibaser er ideelle til at styre og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Stolpe og fyldbar base.
Tekniske data
Alternativt varenummer STOLPE& GUMMI BASE RØD/HVID PK 4
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 35,43 tommer.
Højde (metrisk) 900 mm
Emballagemængde 4 Pk.
Farve Rød på hvid
Type Post with Rubber Base