Få mere at vide
Brady™ Stolper og fyldbare baser
Artikelnummer. p-8006768
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11701306
Brand: Brady™ 256721
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse stolper og udfyldelige baser er ideelle til at kontrollere og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Stolper og fyldbare baser.
Tekniske data
Alternativt varenummer STOLPE& FYLDBAR BASE RØD/HVID PK 4
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 35,43 tommer.
Højde (metrisk) 900 mm
Emballagemængde 4 Pk.
Farve Rød på hvid
Type Post with Fillable Base