Få mere at vide
Brady™ Stolper og fyldbare baser
Artikelnummer. 11701306
Skift visning
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11701306 Rød på hvid 1 pakke
11711306 Sort og gul stribet 1 pakke
11741306 Hvid 1 pakke
11761306 Rød 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11701306 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 256721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.00 DKK
    845.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 61.04 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse stolper og udfyldelige baser er ideelle til at kontrollere og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Stolper og fyldbare baser.
Tekniske data
Alternativt varenummer STOLPE& FYLDBAR BASE RØD/HVID PK 4
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 35,43 tommer.
Højde (metrisk) 900 mm
Emballagemængde 4 Pk.
Farve Rød på hvid
Type Post with Fillable Base