Få mere at vide
Brady™ Stolpe- og cementbaser
Artikelnummer. 11791306 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11791306 Rød 1 pakke
11721316 Rød på hvid 1 pakke
11711316 Sort og gul stribet 1 pakke
11741316 Hvid 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11791306 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 292234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00 DKK
    1134.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 85.42 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Disse stolpe- og cementbaser er ideelle til at kontrollere og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Inkluderer stolpe og cementbase.
Tekniske data
Alternativt varenummer BRADYPOST& CEMENT BASE RØD PK4
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 35,43 tommer.
Højde (metrisk) 900 mm
Emballagemængde 4 Pk.
Farve Rød
Type Post with Cement Base