Få mere at vide
Brady™ Stolpe- og cementbaser
Artikelnummer. 11741316
Farve:
Hvid
Rød
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11741316
Brand: Brady™ 292239
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse stolpe- og cementbaser er ideelle til at kontrollere og dirigere gangtrafikken. Velegnet til lager, fabrikker, kontorer etc. Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Ideel til at styre og dirigere gangtrafik.
  • Velegnet til lager, fabrikker, kontorer mv.
  • Kæder og bånd kan fastgøres til de robuste 900 mm stolper.
  • Inkluderer stolpe og cementbase.
Tekniske data
Alternativt varenummer BRADYPOST& CEMENT BASE HVID PK4
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (engelsk) 35,43 tommer.
Højde (metrisk) 900 mm
Emballagemængde 4 Pk.
Farve Hvid
Type Post with Cement Base