Beskrivelse
- Luminescenstestplade LB 9515 bruges til at verificere ydeevnen af Berthold-luminometre og billeddannelsessystemer
- Positioneringspladen bruges sammen med NightSHADE NightOWL-billedsystemer
- Sikrer korrekt placering af kalibreringspladen under billedoptagelse
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Positioneringsplade |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Luminescens QC |
| Til brug med (udstyr) | NightSHADE evo LB 985 in vivo billeddannelsessystem |