Få mere at vide
Gilson™ Positionsstativ
Artikelnummer. p-7221532 Shop alle Gilson produkter
Til brug med (udstyr):
5 mL hætteglas (12 x 75/100 mm)
9 mL hætteglas (13 x 100 mm)
Artikelnummer. 16666125
Brand: Gilson™ 170413
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse stativer er til brug med FC203B og FC204 fraktionssamlere.
  • HPLC rensningsteknik
  • Fraktionssamlerstativer
Tekniske data
Oversigt Kode 11
Til brug med (udstyr) 9 mL hætteglas (13 x 100 mm)
Antal stillinger 105