Få mere at vide
Gilson™ Positionsstativ
Artikelnummer. 16686125 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
5 mL hætteglas (12 x 75/100 mm)
9 mL hætteglas (13 x 100 mm)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16686125 5 mL hætteglas (12 x 75/100 mm)
16666125 9 mL hætteglas (13 x 100 mm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16686125 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 170414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9605.00 DKK
    8084.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 1520.32 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Disse stativer er til brug med FC203B og FC204 fraktionssamlere.
  • HPLC rensningsteknik
  • Fraktionssamlerstativer
Tekniske data
Oversigt Kode 14
Til brug med (udstyr) 5 mL hætteglas (12 x 75/100 mm)
Antal stillinger 128