Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Posaconazol
Artikelnummer. 17291216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17291216 1 g 1g
17201226 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291216 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467660010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 171228-49-2 | C37H42F2N8O4, C37H42F2N8O4 | 700,79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171228-49-2
Molekylær formel C37H42F2N8O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Posaconazol
Mængde 1 g
Smeltepunkt 170,0 °C til 179,0 °C
Formel vægt 700.79
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Posaconazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Posaconazole