Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Posaconazol
Artikelnummer. 17201226 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 17201226
Brand: Thermo Scientific Chemicals 467660050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 171228-49-2 | C37H42F2N8O4, C37H42F2N8O4 | 700.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171228-49-2
Molekylær formel C37H42F2N8O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Posaconazol
Mængde 5 g
Smeltepunkt 170,0 °C til 179,0 °C
Formel vægt 700.79
InChI nøgle RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
SMIL CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@@H]2CO[C@](CN3C=NC=N3)(C2)C2=CC=C(F)C=C2F)C=C1
IUPAC navn 4-{4-[4-(4-{[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-yl]methoxy}phenyl)piperazin-1-yl]phenyl}-1-[(2S,3S)-2-hydroxypentan-3-yl]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one
Molekylvægt (g/mol) 700.79
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Posaconazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Posaconazole