Få mere at vide
Posaconazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453327
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16453327 50 mg -
16449817 5 mg 5mg
16437266 100 mg 100mg
16407318 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16453327 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17373
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
MedChemExpress Posaconazole is a broad-spectrum, second generation, triazole compound with antifungal activity.
Posaconazole is a broad-spectrum, second generation, triazole compound with antifungal activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Posaconazole
Fysisk form Solid
CAS 171228-49-2
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C37H42F2N8O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SCH 56592
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (71.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC=C([C@@]2(CN3C=NC=N3)C[C@H](COC4=CC=C(N5CCN(C6=CC=C(N7C=NN([C@@H](CC)[C@H](C)O)C7=O)C=C6)CC5)C=C4)CO2)C(F)=C1
Molekylvægt (g/mol) 700.78
Formel vægt 700.78
Procent renhed 99.58%