Få mere at vide
Smiths Medical Portex™ PVC Tubing
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
7 mm
Pakningsstørrelse:
30m
Beskrivelse
- Easily curved around corners and obstructions
- Requires a minimum of connections
- Withstands sterilization at 136°C
- Medical and surgical grade
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Materiale | PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 30 m |
| Til brug med (applikation) | For applications where lightweight flexible tubing is required |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 136°C |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Farve | Translucent |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.