Få mere at vide
Smiths Medical Portex™Translucent LDPE Fine Bore Tubing
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,4 mm |
| Materiale | LDPE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.8 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 30 m |
| Til brug med (applikation) | For general laboratory applications |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20°C |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Farve | Translucent |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 80°C |