Få mere at vide
Smiths Medical Portex™ Fine Bore LDPE Tubing
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lightweight and flexible
- Translucent in color
- Surgical non-toxic quality, minimises trauma when used in vivo
- Suitable for sheathing glass fibre in telecommunications
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,28 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.61 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 30 m |
| Forlængelse | 450% |
| Til brug med (applikation) | For sheathing delicate glass fibers in telecommunications |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20°C |
| Emballagemængde | 1 Pack |
| Sterilitet | Sterile |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.