Få mere at vide
Smiths Medical Portex™ Fine Bore LDPE Tubing
Artikelnummer. 15249134
Encompass
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,38 mm
Pakningsstørrelse:
30m
Artikelnummer. 15249134
Brand: Smiths Medical 800/100/120
Offering softness, a light weight and excellent chemical resistance. Smiths Medical™ Portex™ Fine Bore LDPE Tubing has a smooth bore for ease of cleaning.
  • Lightweight and flexible
  • Translucent in color
  • Surgical non-toxic quality, minimises trauma when used in vivo
  • Suitable for sheathing glass fibre in telecommunications
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0,38 mm
Materiale LDPE
Diameter (metrisk) Udvendig 1.09 mm
Samlet længde (metrisk) 30 m
Til brug med (applikation) For general laboratory applications
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20°C
Emballagemængde 1 Each
Farve Translucent
Maksimalt tryk 206 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80°C
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.