Få mere at vide
Smiths Medical Portex™ Fine Bore LDPE Tubing
Artikelnummer. 10793527
Encompass
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10793527
Brand: Smiths Medical 800/100/100
Offering softness, a light weight and excellent chemical resistance in the laboratory. Smiths Medical™ Portex™ Fine Bore LDPE Tubing has a smooth bore for ease of cleaning.
  • Lightweight and flexible
  • Translucent in color
  • Surgical non-toxic quality, minimises trauma when used in vivo
  • Suitable for sheathing glass fibre in telecommunications
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Diameter (metrisk) Indvendig 0,28 mm
Materiale Polyethylene
Diameter (metrisk) Udvendig 0.61 mm
Samlet længde (metrisk) 30 m
Forlængelse 450%
Til brug med (applikation) For sheathing delicate glass fibers in telecommunications
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20°C
Emballagemængde 1 Pack
Sterilitet Sterile
Farve Translucent
Fleksibilitet Flexible
Maksimalt tryk 164 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80°C
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.