Få mere at vide
Skytec™ Portacount Adapter til Alpha Sentinel hel og halv ansigtsmasker
Artikelnummer. 30242947
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
30242947 Hver
1 options
Artikelnummer. 30242947 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. ASRAS0035BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.59 DKK
    568.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 353.27 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alpha Sentinel Portacount Adapter til brug ved ansigtstilpasningstestning af Alpha Sentinel hel- og halvansigtsmasker på slutbrugere.
  • Robust nylon krop
  • Adapter gør det muligt at fastgøre rør direkte på og inden i masken uden at bryde en forsegling
  • Et lille beslag bruges også til at lokalisere røret inde i masken.
Tekniske data
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Filtertype Kombination
Materiale Polycarbonat
Produkttype Portacount Adapter
Størrelse One Size
Ansigtsstykke type Alpha Sentinel FFM
Latex fri Ja
Mængde Hver
Dimensioner (L x B x H) 140 x 90 x 65 mm
Længde (engelsk) 5,51 tommer
Længde (metrisk) 140 mm
Bredde (engelsk) 3,54''.
Vægt (engelsk) 2,4 oz.
Vægt (metrisk) 68 g