Få mere at vide
OHAUS™ Bærbar præcisionsvægt - NVT-serien
Artikelnummer. 16660314 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
NVT16000M
NVT1601M
NVT3200M
NVT6400M
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16660314
Brand: OHAUS™ 30467836
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Multi-Purpose bærbare vægte velegnet til hverdagsvejning
  • Navigator tilbyder vigtige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris.
  • Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb.
  • Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør)
Oversigt Menu- og kalibreringslåsekontakt, mekanisk og software-overbelastnings-/underbelastningsbeskyttelse, stabilitetsindikator, indikator for lavt batteri, automatisk sluk, brugervalgbare udskriftsmuligheder, brugervalgbare kommunikationsindstillinger
Volumen 3200.00 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 1.0000 g
Til brug med (applikation) Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning
Linearitet 1.0000 g
Model- NVT3200M
Gentagelighed 1.0000 g
Stabiliseringstid 1.000 s
Vejetilstande Gram, Kilogram,& Carat
Dimensioner (L x B x H) 39.000 x 32.500 x 17.000 cm
Længde (engelsk) 9,80 tommer.
Længde (metrisk) 250.00 mm
Bredde (engelsk) 9,50 tommer.
Bredde (engelsk) Pan 9.100 tommer.
Bredde (metrisk) 240.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 230.000 mm
Højde (engelsk) 2,90 tommer.
Højde (metrisk) 74.000 mm
Dybde (engelsk) 9,80 tommer.
Dybde (engelsk) Pan 6.900 tommer.
Dybde (metrisk) 250.00 mm
Dybde (metrisk) panorering 174.000 mm
Vægt (engelsk) 3.300 lb.
Vægt (metrisk) 1.500 kg
Elektriske krav AC adapter (medfølger) eller 4 C-batterier (medfølger ikke)