Få mere at vide
OHAUS™ Bærbar præcisionsvægt - NVT-serien
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
NVT16000M
NVT1601M
NVT3200M
NVT6400M
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Navigator tilbyder vigtige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris.
- Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb.
- Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør) |
| Oversigt | Menu- og kalibreringslåsekontakt, mekanisk og software-overbelastnings-/underbelastningsbeskyttelse, stabilitetsindikator, indikator for lavt batteri, automatisk sluk, brugervalgbare udskriftsmuligheder, brugervalgbare kommunikationsindstillinger |
| Volumen | 16,000.00 g |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 5.0000 g |
| Til brug med (applikation) | Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning |
| Linearitet | 5.0000 g |
| Model- | NVT16000M |
| Gentagelighed | 5.0000 g |
| Stabiliseringstid | 1.000 s |
| Vis mere |