Beskrivelse
- Navigator tilbyder vigtige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris.
- Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb.
- Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør) |
| Oversigt | Menu- og kalibreringslåsekontakt, mekanisk og software-overbelastnings-/underbelastningsbeskyttelse, stabilitetsindikator, indikator for lavt batteri, automatisk sluk, brugervalgbare udskriftsmuligheder, brugervalgbare kommunikationsindstillinger |
| Volumen | 3200 g |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 0.01 g |
| Til brug med (applikation) | Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning |
| Linearitet | 0.05 g |
| Materiale | ABS-hus, gryde i rustfrit stål, transportlås, skridsikre og justerbare fødder, nivelleringsboble |
| Model- | NV3202 |
| Gentagelighed | 0.02 g |
| Show More |