Få mere at vide
OHAUS™ Bærbar præcisionsbalance
Artikelnummer. 17237840 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
10,200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
Dimensioner (L x B x H):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Pakningsstørrelse:
1 enhed
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
17237840 320 g 230 x 204 x 104 mm -
17217840 120 g 230 x 204 x 104 mm -
17227840 220 g 230 x 204 x 104 mm 1 enhed
17247840 1200 g 230 x 204 x 70 mm -
17257840 2200 g 230 x 204 x 70 mm -
17267840 3200 g 230 x 204 x 70 mm 1 enhed
17277840 10,200 g 250 x 240 x 74 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17237840 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30615583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 DKK
    2290.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 769.35 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Multi-Purpose bærbare vægte velegnet til hverdagsvejning
  • Navigator tilbyder vigtige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris.
  • Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb.
  • Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør)
Oversigt Menu- og kalibreringslåsekontakt, mekanisk og software-overbelastnings-/underbelastningsbeskyttelse, stabilitetsindikator, indikator for lavt batteri, automatisk sluk, brugervalgbare udskriftsmuligheder, brugervalgbare kommunikationsindstillinger
Volumen 320 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.001 g
Til brug med (applikation) Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning
Linearitet 0.005 g
Materiale ABS-hus, gryde i rustfrit stål, transportlås, skridsikre og justerbare fødder, nivelleringsboble
Model- NV323
Gentagelighed 0.002 g
Stabiliseringstid 1.5 s
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 104 °F, 85 % RH, ikke-kondenserende
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 40 °C, 85% RH, ikke-kondenserende
Type Bærbare vægte
Dimensioner (L x B x H) 230 x 204 x 104 mm
Længde (engelsk) 9,1''
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (engelsk) 4,2 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre Pan 3,7''
Diameter (metrisk) ydre pande 93 mm
Vægt (engelsk) 2.2 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg