Få mere at vide
WTW™ Bærbart fotometer
Artikelnummer. 12611695
Skift visning
Produkttype:
Bærbart fotometer
Artikelnummer. Produkttype
12611695 Bærbart fotometer
1 options
Artikelnummer. 12611695 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 251105
På lager
Den bærbare pHotoFlex™ STD med energieffektiv LED-optik er udstyret med 6 bølgelængder og en foldbar adapter til forskellige applikationer
Den bærbare pHotoFlex™ STD med energieffektiv LED-optik er udstyret med 6 bølgelængder og en foldbar adapter til forskellige anvendelser med 16 mm og 28 mm kuvetter, til selv de mindste koncentrationer. Med mere end 180 programmer til standardparametre og farvning samt et væld af testsæt - fra lot-certificerede kuvetter til økonomiske pulverreagenser, er den velegnet til overvågning af sundhedskontorer via miljøovervågning hele vejen til servicelaboratorier. En liste over favoritter til de mest brugte tests, prøve-ID-numre og mere end 3.000 målinger pr. batterisæt letter feltmålinger. En elegant foldemekanisme gør det nemt at skifte mellem de to kuvettestørrelser uden behov for at udskifte kuvetteholderen. Den valgfri pc-software LSdata tilbyder GLP-kompatibel dataevaluering med datafiltre og input af op til 10 brugerdefinerede programmer, beregner dem som en metode automatisk og gemmer dem i pHotoFlex™ . Til praktisk arbejde i marken er et etuisæt tilgængeligt som et mobilt laboratorium med en arbejdsflade og opbevaringsrum samt en masse tilbehør, såsom pipetter og kuvetter og reservebatterier. Til laboratoriebrug kan fotometeret bruges sammen med en LabStation (ekstraudstyr) med strømforsyning fra stedet og udstyret med en ekstern stregkodelæser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bærbart fotometer
Display Type LED
Spænding 1.5 V
Lyskilde LED