Få mere at vide
Extech Bærbar indendørs luftkvalitet CO 2 meter
Artikelnummer. 12200419 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Måleområde:
0 til 5000 ppm (CO2), 0,0 til 99,9 % (RH)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12200419 0 til 5000 ppm (CO2), 0,0 til 99,9 % (RH) Hver
1 options
Artikelnummer. 12200419 Leverandør Extech Leverandørnr. 8197390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5225.00 DKK
    4159.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 1065.16 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Brug den bærbare CO2-måler for indendørs luftkvalitet med indbygget RS-232-interface til at registrere aflæsninger på din pc.
  • Tjek luftkvaliteten i skoler, kontorbygninger, drivhuse og overalt, hvor der genereres høje niveauer af kuldioxid.
  • Har en vedligeholdelsesfri NDIR (non-dispersive infrarød) CO 2 sensor, brugerprogrammerbar hørbar alarm, baggrundsbelyst LCD og RS-232 interface.
  • Måleren beregner statistisk vægtede gennemsnit af TWA (8 timers tidsvægtet gennemsnit) og STEL (15 minutters korttidseksponeringsgrænse).
Tekniske data
Detekterbare analytter Kuldioxid
Produkttype Bærbar indendørs luftkvalitet CO2-måler
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +60 °C
Alarmer Hørbar
Forbindelser RS-232
Display Type Baggrundsbelyst LED
Måleområde 0 til 5000 ppm (CO2), 0,0 til 99,9 % (RH)
Udgange RS-232
Temperatur (engelsk) Drift 14 °F til 140 °F