Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handskerumsportsdæksler
Artikelnummer. 11707385 Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med (udstyr):
8 tommer Handskerumsporte
Artikelnummer. 11707385
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ H500250008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse portdæksler til handskerum til at forsegle alle handskeporte, som handsker ikke er fastgjort til
  • Tryk blot dækslerne ind i portåbningen, indtil flangen på dækslet møder handskeåbningen
  • Konstruktion i ét stykke med neoprenpakning for en tætsiddende pasform
  • Tilpas handskeporte med en 20,3 cm (8 tommer) ydre dia.
Tekniske data
Produkttype Handskerumsportsdæksel
Farve Sort
Konstruktion One-Piece
Til brug med (udstyr) 8 tommer Handskerumsporte