Få mere at vide
Hughes Bærbar akut øjen-/ansigts-/kropsvask
Artikelnummer. 17752338
Skift visning
Højde (metrisk):
24 cm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
17752338 24 cm
1 options
Artikelnummer. 17752338 Leverandør Hughes Leverandørnr. HEWS0038GV
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Bærbar nødbruser i rustfrit stål, øjen-, ansigts- og kropsbruser.
  • Denne bærbare 15 liters rustfri stålcylinder med Optiflex håndbruser vasker effektivt øjne, ansigt og krop og leverer op til tre minutters vand, når den sættes under tryk via en Schraeder-ventil
  • Trykmåleren og dobbeltvirkende sikkerhedsventil forhindrer overtryk og giver brugeren mulighed for at udlufte cylinderen til rengøring og vedligeholdelse
Tekniske data
Højde (metrisk) 24 cm
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Nødvask
Bredde (metrisk) 26.7 cm